Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 28.7 EUR InStock
A11978.06 A11978.14
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique ≥97%
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004608
Numéro CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité