Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique
005624-5G 005624-10G 005624-1G
FLUO005624-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005624-5G FLUO005624-10G FLUO005624-1G
Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique
Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631418
Numéro CAS: 261762-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité