2-Chloro-6-iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11582.03EA 29.8 EUR InStock
A11582.03 A11582.14 A11582.06
2-Chloro-6-iodotoluène ≥98%
2-Chloro-6-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1,820
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019013
Numéro CAS: 42048-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité