Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09850.03 L09850.06
L09850.03EA 33.5 EUR InStock
L09850.03 L09850.06
Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle 97%
Isocyanate de 4-chloro-2-(trifluorméthyl)phényle
Purity: 97% CAS No.: 16588-69-5 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5010 Odour: Pungent Boiling Point: 114-115°/10mm Beilstein Reference: 2214336 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013873
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (10 mmHg)
Densité: 1.467
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Numéro MDL: MFCD00013873
Numéro CAS: 16588-69-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité