Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthylphényle
Synonyms: 1-Chloro-3-isothiocyanato-4-methylbenzene
008768-5G 008768-1G
FLUO008768-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008768-5G FLUO008768-1G
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthylphényle
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthylphényle
Formule: C₈H₆ClNS
MW: 183,66 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00046801
Numéro CAS: 19241-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité