Isothiocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle
008767-1G 008767-5G 008767-25G
FLUO008767-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008767-1G FLUO008767-5G FLUO008767-25G
Isothiocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle
Isothiocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle
Formule: C₈H₆ClNS
MW: 183,66 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 36 °C
Numéro MDL: MFCD00041089
Numéro CAS: 23165-53-9
EINECS: 245-472-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité