2,3-Dichlorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11884.03 L11884.06 L11884.14
L11884.03EA 34 EUR InStock
L11884.03 L11884.06 L11884.14
2,3-Dichlorobenzylamine 97%
2,3-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39226-95-4 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5820 Boiling Point: 124-126°/15mm Beilstein Reference: 2639296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00047927
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (15 mmHg)
Densité: 1.321
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047927
Numéro CAS: 39226-95-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité