2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13207.06 A13207.14
A13207.06EA 38.2 EUR InStock
A13207.06 A13207.14
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 95-00-1 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Amine-like Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 775667 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008109
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 258…260 °C
Densité: 1.320
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008109
Numéro CAS: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité