2,5-Dichlorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanamine
L11972.03 L11972.06
L11972.03EA 58.4 EUR InStock
L11972.03 L11972.06
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
2,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 10541-69-2 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5775 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-76°/0.1mm Beilstein Reference: 2639302 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052391
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.318
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052391
Numéro CAS: 10541-69-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité