2,5-Dichlorobenzylamine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanamine
TL00182DA TL00182EA
MAYBTL00182DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00182DA MAYBTL00182EA
2,5-Dichlorobenzylamine
2,5-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (13 mmHg)
Densité: 1.2334 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052391
Numéro CAS: 10541-69-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité