2,6-Dichlorobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
350740050 350740250
ACRO350740050EA 66.8 EUR InStock
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
2,6-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047928
Numéro CAS: 6575-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité