Chaussures montantes de sécurité à lacets, suXXeed® Offroad, Heckel
Fournisseur: UVEX
6273342 6273343 6273336 6273337 6273346 6273347 6273348 6273339 6273344 6273345 6273338 6273340 6273341
UVEX6273342EA 80.4 EUR InStock
UVEX6273342 UVEX6273343 UVEX6273336 UVEX6273337 UVEX6273346 UVEX6273347 UVEX6273348 UVEX6273339 UVEX6273344 UVEX6273345 UVEX6273338 UVEX6273340 UVEX6273341
Chaussures montantes de sécurité à lacets, suXXeed® Offroad, Heckel
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité montantes, légères et souples fabriquées en cuir pleine fleur huilé imperméable, avec inserts en microfibres, languette et col résistants à l'eau, éléments réfléchissants, œillets et crochets sans métal ainsi qu'une semelle en PU double densité résistante aux produits chimiques et hydrocarbures.
  • Doublure intérieur 3D à séchage rapide hautement respirant
  • Semelle interne à forme anatomique
  • Talon EVA absorbeur de chocs
  • Excellente adhérence et profil auto-nettoyant
  • Renfort en PU moulé par injection
  • Embout léger sans métal (200 J)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal
Conçues pour la construction et au bâtiment, l'industrie, l'énergie, la logistique, la maintenance et milieux de travail humides.
Couleur: Marron
Certifications: EN ISO 20345: 2011; S3, CI, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité