3,5-Dichlorobenzylamine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
TL00168DA TL00168EA
MAYBTL00168DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00168DA MAYBTL00168EA
3,5-Dichlorobenzylamine
3,5-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (6 mmHg)
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052681
Numéro CAS: 39989-43-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité