3-Chlorobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
297570050 297570250
ACRO297570050EA 55.9 EUR InStock
ACRO297570050 ACRO297570250
3-Chlorobenzylamine 98%
3-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 110…112 °C (17 mmHg)
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00040752
Numéro CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité