3-Chlorobenzylamine
Danger
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanamine
008869-5G 008869-25G
FLUO008869-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008869-5G FLUO008869-25G
3-Chlorobenzylamine
3-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1.159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040752
Numéro CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité