4-Chlorobenzylamine
Fournisseur: Molekula
MOLE12327118-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12327118-25G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008121
Numéro CAS: 104-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité