2-Chloro-p-toluidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloro-4-méthylaniline
MOLEM17655382EA 0 EUR InStock
MOLEM17655382
2-Chloro-p-toluidine
2-Chloro-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007666
Numéro CAS: 615-65-6
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité