6-Chloro-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
L02629.06 L02629.14
L02629.06EA 79.2 EUR InStock
L02629.06 L02629.14
6-Chloro-o-toluidine ≥98%
6-Chloro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 87-63-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5775 Melting Point: 2° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 774624 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007679
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.174
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007679
Numéro CAS: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité