Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-p-toluidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3-Chloro-4-méthylaniline

EHERC11429800EA 76.3 EUR InStock
EHERC11429800
3-Chloro-p-toluidine
3-Chloro-p-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007773
Numéro CAS: 95-74-9
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité