4-Chloro-m-toluidine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
383680050 383680250
ACRO383680050EA 53.7 EUR InStock
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chloro-m-toluidine 98+%
4-Chloro-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…84 °C
Numéro MDL: MFCD00066332
Numéro CAS: 7149-75-9
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité