Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique
Fournisseur: Molekula
MOLE41754298-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41754298-25G
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00007086
Numéro CAS: 55912-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité