4-(Chlorométhyl)anisole
Fournisseur: Wako
Synonyms: Méthoxy-4-benzyle chlorurep-(Chlorométhyl)anisole
WAKO131-05461EA 174 EUR InStock
WAKO131-05461
4-(Chlorométhyl)anisole
4-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000915
Numéro CAS: 824-94-2
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité