Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3,4-dichlorobenzylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41133.0010EA 58.4 EUR InStock
8.41133.0010
Alcool 3,4-dichlorobenzylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Alcool 3,4-dichlorobenzylique


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004633
Numéro CAS: 1805-32-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 38 - 39 °C
Molar Mass 177.03 g/mol
Boiling Point 148 - 151 °C
Flash Point 110 °C
Synonyms 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Hill Formula C7H6Cl2O


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité