Alcool 2,6-dichlorobenzylique
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
008820-1G 008820-10G 008820-25G
FLUO008820-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008820-1G FLUO008820-10G FLUO008820-25G
Alcool 2,6-dichlorobenzylique
Alcool 2,6-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…98 °C
Numéro MDL: MFCD00004609
Numéro CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité