Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSPB00433EAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB00433EA MAYBSPB00433.1
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00004634
Numéro CAS: 60211-57-6
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité