Alcool 2-chlorobenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 24.8 EUR InStock
ACRO163420100 ACRO163420500
Alcool 2-chlorobenzylique 99%
Alcool 2-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…72 °C
Numéro MDL: MFCD00004604
Numéro CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité