6-Chloro-o-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11439400EA 94.9 EUR InStock
EHERC11439400
6-Chloro-o-crésol
6-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,1966 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020000
Numéro CAS: 87-64-9
ONU: 2669
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité