6-Chloro-m-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11439300EA 74.4 EUR InStock
EHERC11439300
6-Chloro-m-crésol
6-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1,215 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002175
Numéro CAS: 615-74-7
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité