2-Chloro-p-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11439200EA 94.9 EUR InStock
EHERC11439200
2-Chloro-p-crésol
2-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 198…203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00070639
Numéro CAS: 6640-27-3
ONU: 2669
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité