5-Chloro-o-crésol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
B25527.06 B25527.14
B25527.06EA 77.4 EUR InStock
B25527.06 B25527.14
5-Chloro-o-crésol ≥98%
5-Chloro-o-crésol
Purity: 98% CAS No.: 5306-98-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 109-112°/15mm UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060672
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 109…112 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060672
Numéro CAS: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité