3-Chloro-p-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27385.06EA 88.1 EUR InStock
H27385.06
3-Chloro-p-crésol ≥97%
3-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060319
Numéro CAS: 615-62-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité