Alcool 4-chlorobenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 48.6 EUR InStock
ACRO108770250 ACRO108771000
Alcool 4-chlorobenzylique 99%
Alcool 4-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 69…72 °C
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004652
Numéro CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité