Alcool 4-chlorobenzylique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
SB01197EA SB01197EE
MAYBSB01197EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01197EA MAYBSB01197EE
Alcool 4-chlorobenzylique
Alcool 4-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Numéro MDL: MFCD00004652
Numéro CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité