4-Chloro-m-crésol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
109480050 109481000 109485000
ACRO109480050EA 25.5 EUR InStock
ACRO109480050 ACRO109481000 ACRO109485000
4-Chloro-m-crésol 99+%
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥99.0 %
Density (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml
Additional info Bromine index < 100 ppm
Color scale ≤10 APHA
Benzene ≤5 ppm
Aromatics ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité