4-Chloro-m-crésol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
A17823.22 A17823.36
A17823.22EA 29.6 EUR InStock
A17823.22 A17823.36
4-Chloro-m-crésol ≥99%
4-Chloro-m-crésol
Purity: 99% CAS No.: 59-50-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 64-68° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1237629 Merck Reference: 14,2133 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002323
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 234…236 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: 1.370
Point d'éclair: 118 °C (244 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2133
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité