4-Chloro-m-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Chloro-3-méthylphénol
EHERC11440300EA 76.3 EUR InStock
EHERC11440300
4-Chloro-m-crésol
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité