4-Chloro-m-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
8.02295.0005EA 26.4 EUR InStock
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
4-Chloro-m-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.9 g/l (20 °C)
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 142.58 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 235 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 590 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité