Benzyle cyanure 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylacetonitrile
180940010 180945000 180940025
ACRO180940010EA 115 EUR InStock
ACRO180940010 ACRO180945000 ACRO180940025
Benzyle cyanure 99+%
Benzyle cyanure
Formule: (C₆H₅)CH₂CN
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001894
Numéro CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
ONU: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01133
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité