Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyronitrile 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO122530010EA 65.3 EUR InStock
ACRO122530010
Isobutyronitrile 99%
Isobutyronitrile


Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0,76 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00001873
Numéro CAS: 78-82-0
ONU: 2284
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3740 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité