Acide 2-acétylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 30 EUR InStock
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
Acide 2-acétylbenzoïque 99%
2-Acetylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 110 - 112 °C (2 -rr)
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002475
Numéro CAS: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité