Acide 3-acétylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25616.03EA 109 EUR InStock
B25616.03 B25616.06
Acide 3-acétylbenzoïque ≥98%
Acide 3-acétylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…166 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045847
Numéro CAS: 586-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité