Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-acétylbenzoïque 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO175860100EA 181 EUR InStock
ACRO175860100
Acide 4-acétylbenzoïque 98%
Acide 4-acétylbenzoïque


Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206…210 °C
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 210 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité