Acide 4-acétylbenzoïque
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0002.08EA 2430 EUR InStock
PROOMM0002.08
Acide 4-acétylbenzoïque
Acide 4-acétylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité