Isothiocyanate de benzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06964.06 L06964.14
L06964.06EA 43.5 EUR InStock
L06964.06 L06964.14
Isothiocyanate de benzoyle ≥98%
Isothiocyanate de benzoyle
Purity: 98% CAS No.: 532-55-8 Molecular Formula: C8H5NOS Formula Weight: 163.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Odour: Pungent Boiling Point: 128-131°/15mm Beilstein Reference: 606716 Merck Reference: 14,1114 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004815
Formule: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Point d'ébullition: 128…131 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.214
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004815
Numéro CAS: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1114
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité