3'-Aminoacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12503.18EA 38.6 EUR InStock
A12503.18 A12503.0B A12503.30
3'-Aminoacétophénone 97%
3'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 289…291 °C
Point de fusion: 94…98 °C
Numéro MDL: MFCD00007796
Numéro CAS: 99-03-6
Merck Index: 13,00412
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité