3'-Aminoacétophénone
Attention
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
001722-100G 001722-500G
FLUO001722-100G FLUO001722-500G
3'-Aminoacétophénone
3'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007796
Numéro CAS: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 13,00412
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité