4'-Aminoacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
103090100 103090250 103091000 103095000
ACRO103090100EA 20.5 EUR InStock
ACRO103090100 ACRO103090250 ACRO103091000 ACRO103095000
4'-Aminoacétophénone 99%
4'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 96…102 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007896
Numéro CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité