4'-Aminoacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13213.18EA 45.6 EUR InStock
A13213.18 A13213.14 A13213.0B A13213.30
4'-Aminoacétophénone 99%
4'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 292…294 °C
Point de fusion: 103…108 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007896
Numéro CAS: 99-92-3
Merck Index: 13,00412
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité