2'-Nitroacétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 26.8 EUR InStock
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacétophénone 95%
2'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité