2'-Nitroacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
A13208.09 A13208.18
A13208.09EA 58.9 EUR InStock
A13208.09 A13208.18
2'-Nitroacétophénone ≥97%
2'-Nitroacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 577-59-3 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5515 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160°/16mm Beilstein Reference: 1102322 MDL No.: MFCD00007144
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 1.24
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité